Få mere at vide
N-(6-bromohexyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 11446177
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446177 5 g 5g
11456177 25 g 25g
11466177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25128.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310,191 g/mol
N-(6-Bromhexyl)phthalimid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-(6-Bromhexyl)phthalimid anvendes som et farmaceutisk
mellemprodukt og i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24566-79-8
Molekylær formel C14H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 310.191
MDL nummer MFCD00023098
InChI nøgle OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141120
IUPAC navn 2-(6-bromhexyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Smeltepunkt 54°C to 60°C
Kogepunkt 186°C to 188°C (0.4 mmHg)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 186875
Synonym n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 310.19
Procent renhed 97%