missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]-3-methyl-3H-diazirine-3-propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]-3-methyl-3H-diazirine-3-propanamide |
| CAS | 1516901-03-3 |
| Molekylær formel | C33 H41 N3 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H41N3O5/c1-32(35-36-32)21-20-31(38)34-22-8-7-9-25(23-37)24-41-33(26-10-5-4-6-11-26,27-12-16-29(39-2)17-13-27)28-14-18-30(40-3)19-15-28/h4-6,10-19,25,37H,7-9,20-24H2,1-3H3,(H,34,38) |
| SMIL | O=C(NCCCCC(CO)COC(C=1C=CC=CC1)(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)CCC4(N=N4)C |
| IUPAC navn | N-(6-(bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)-5-(hydroxymethyl)hexyl)-3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 559.7 |
| Formel vægt | 559.3 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?