Få mere at vide
N-(6-aminohexyl)-5-chlor-1-naftalensulfonamidhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30324860
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30324860 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30324860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61000025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Molekylær formel C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Mængde 25 mg
Synonym W-7 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
SMIL Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC navn N-(6-aminohexyl)-5-chloronaphthalen-1-sulfonamid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 377.33
Formel vægt 376.0779
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.