Få mere at vide
N-(6-Aminohexyl)-2-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(6-Aminohexyl)-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 35517-14-7 |
| Molekylær formel | C16 H22 N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-11-5-1-2-6-12-18-21(19,20)16-10-9-14-7-3-4-8-15(14)13-16;/h3-4,7-10,13,18H,1-2,5-6,11-12,17H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | N-(6-aminohexyl)naphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.88 |
| Formel vægt | 342.1169 |