Få mere at vide
N-(6-aminohexyl)-1-naftalensulfonamid hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 61714-25-8 |
| Molekylær formel | C16 H22 N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N-(6-aminohexyl)naftalen-1-sulfonamid; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.88 |
| Formel vægt | 342.1169 |