Få mere at vide
N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 17964645
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
17964645 10 mg
1 options
Artikelnummer. 17964645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61600010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H10 N4 O3
Mængde 10 mg
Synonym N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
SMIL CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
IUPAC navn N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 198.18
Formel vægt 198.0753
Procent renhed >95%