Få mere at vide
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050355
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050355 25 mg
17967884 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050355 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0176.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
CAS 7597-60-6
Analyt- eller komponentnavne N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. C (EP), Theophylline USP Related Compound C, Theophylline USP RC C, N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Theophylline Related Compound C, Caffeine Impurity B, Theophylline Impurity C, Theophylline-Ethylenediamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
SMIL CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC navn N-(4-amino-1,3-dimethyl-2,6-dioxopyrimidin-5-yl)formamid
Molekylvægt (g/mol) 198.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 198,0753 g/mol