Få mere at vide
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamid, TRC
Artikelnummer. 30138485
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138485 2.5 g 2.5g
30011988 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8701952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1429334-00-8
Molekylær formel C16 H19 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 333.34
Synonym N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
IUPAC navn N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
SMIL CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
Formel vægt 333.1325
Procent renhed >95%