Få mere at vide
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid, Mikromol™
Beskrivelse
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| CAS | 1429334-00-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H19 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, Rivaroxaban Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| IUPAC navn | N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid |
| Vis mere |