Få mere at vide
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052125
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052125 25 mg
30049905 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052125 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
CAS 1429334-00-8
Analyt- eller komponentnavne N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H19 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, Rivaroxaban Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
SMIL CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
IUPAC navn N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 333.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 333,1325 g/mol