Få mere at vide
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide (Deschlororivaroxaban), Mikromol™
Beskrivelse
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide (Deschlororivaroxaban)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide |
| CAS | 1415566-28-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H19 N3 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Rivaroxaban Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O5S/c23-17-12-26-8-7-21(17)13-3-5-14(6-4-13)22-11-15(27-19(22)25)10-20-18(24)16-2-1-9-28-16/h1-6,9,15H,7-8,10-12H2,(H,20,24)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4cccs4 |
| IUPAC navn | N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide |
| Vis mere |