Få mere at vide
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide (Deschlororivaroxaban), Mikromol™
Artikelnummer. 17983016
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983016 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983016 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide (Deschlororivaroxaban)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
CAS 1415566-28-7
Analyt- eller komponentnavne N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H19 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Rivaroxaban Impurity E
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O5S/c23-17-12-26-8-7-21(17)13-3-5-14(6-4-13)22-11-15(27-19(22)25)10-20-18(24)16-2-1-9-28-16/h1-6,9,15H,7-8,10-12H2,(H,20,24)/t15-/m0/s1
SMIL O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4cccs4
IUPAC navn N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 401.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 401.1045 g/mol