Få mere at vide
N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]carbamic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 866488-35-9 |
| Molekylær formel | C16H21NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-13(18)9-10-15(19)8-5-11-17-16(20)21-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,15,19H,5,8,11-12H2,1H3,(H,17,20)/b10-9+ |
| SMIL | CC(=O)\C=C\C(O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-[(E)-4-hydroxy-7-oxooct-5-enyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vægt | 291.1471 |