Få mere at vide
N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13053-79-7 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 O3 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3S/c1-8-7-10(11-15-8)12-16(13,14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.26 |
| Formel vægt | 238.0412 |