Få mere at vide
N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl) prop-2-enamid, TRC
Artikelnummer. 30180315
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180315 50 mg
30179770 25 mg
30180099 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM10346050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196403-11-9
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
IUPAC navn N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamid
SMIL Cc1onc(NC(=O)C=C)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10)
Formel vægt 152.0586