missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30404055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404055 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH948015100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester
CAS 1125824-87-4
Molekylær formel C19H21NO5
Mængde 100 mg
Synonym N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c21-12-19(20-18(22)23-11-15-7-3-1-4-8-15)13-24-17(25-14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,21H,11-14H2,(H,20,22)
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC2(CO)COC(C3=CC=CC=C3)OC2
IUPAC navn benzyl (5-(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 343.37
Formel vægt 243.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.