Få mere at vide
N-(5-hexynyl)fthalimid, 97%
Artikelnummer. 15440368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440368 25 g 25g
15430368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53489.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 6097-08-1 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
6-amino-1-hexyn blev fremstillet ud fra N-(5-hexynyl)phthalimid, som er udgangsmaterialet. Anvendes i syntesen af Amino-alkyn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-amino-1-hexyn blev fremstillet ud fra N-(5-hexynyl)phthalimid, som er udgangsmaterialet. Anvendes i syntesen af Amino-alkyn.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6097-08-1
MDL nummer MFCD00671372
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Hexynyl)phthalimide
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Molekylær formel C14H13NO2
Mængde 25 g
Synonym n-5-hexynyl phthalimide, 2-hex-5-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 6-phthalimido-1-hexyne, 2-hex-5-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-20akav, n-5-hexynylphthalimide, n-hex-5-ynylphthalimide, 6-phthalimidyl-1-hexyne
InChI nøgle WALVSJIWVWDFCU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C#CCCCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC navn 2-hex-5-ynylisoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 227.26
PubChem CID 3346053
Formel vægt 227.26
Procent renhed 97%