Få mere at vide
N-(5-hexynyl)fthalimid, 97%
Artikelnummer. 15430368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430368 5 g 5g
15440368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53489.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.80 DKK
    622.65 DKK / 5g
    Spare 69.15 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6097-08-1 | C14H13NO2 | 227,26 g/mol
6-amino-1-hexyn blev fremstillet ud fra N-(5-hexynyl)phthalimid, som er udgangsmaterialet. Anvendes i syntesen af Amino-alkyn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-amino-1-hexyn blev fremstillet ud fra N-(5-hexynyl)phthalimid, som er udgangsmaterialet. Anvendes i syntesen af Amino-alkyn.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6097-08-1
MDL nummer MFCD00671372
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-(5-Hexynyl)phthalimide
Smeltepunkt 68 °C til 72 °C
Molekylær formel C10H10O3
Mængde 5 g
Synonym 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
InChI nøgle LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-(3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formel vægt 227.26
Procent renhed 97%