Få mere at vide
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-11(4-7(13)14)8-9-2-6(5-12)3-10-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 195.0644 |