Få mere at vide
N-(5-Formylpyrimidin-2-yl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Formylpyrimidin-2-yl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10) |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 181.0487 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |