Få mere at vide
N-α-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Alpha-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide |
| CAS | 178065-29-7 |
| Molekylær formel | C12 H15 F N4 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Pentanamide','2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methylpentanamide (ACI), Pentanamide','2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-leucine amide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-leucinamide, N-α-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15FN4O5/c1-6(2)3-9(12(14)18)15-8-4-7(13)10(16(19)20)5-11(8)17(21)22/h4-6,9,15H,3H2,1-2H3,(H2,14,18)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitro-anilino)-4-methyl-pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.27 |
| Formel vægt | 314.1026 |