missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-α-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide, TRC

Artikelnummer. 30466165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466165 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6330305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Alpha-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide
CAS 178065-29-7
Molekylær formel C12 H15 F N4 O5
Mængde 5 mg
Synonym Pentanamide','2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methylpentanamide (ACI), Pentanamide','2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-4-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-leucine amide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-leucinamide, N-α-5-(Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-leucinamide
InChI formel InChI=1S/C12H15FN4O5/c1-6(2)3-9(12(14)18)15-8-4-7(13)10(16(19)20)5-11(8)17(21)22/h4-6,9,15H,3H2,1-2H3,(H2,14,18)/t9-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitro-anilino)-4-methyl-pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 314.27
Formel vægt 314.1026
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.