Få mere at vide
N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 1437-57-6 |
| Molekylær formel | C14 H11 N3 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-16-17-14(18-13)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,15,17) |
| SMIL | N(c1ccccc1)c2nnc(s2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | N,5-diphenyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.322 |
| Formel vægt | 253.067 |