Få mere at vide
N,5-dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746455 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10011364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10746455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC15546CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1031843-22-7
Molekylær formel C12H15N3
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD11109316
InChI nøgle PYMKNYBFTGMBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methyl amine, 4-methyl aminomethyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, methyl 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine, n,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 33589450
IUPAC navn N-methyl-1-(5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1=C(C)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, 5-Dimethyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%