missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-benzamide, TRC

Artikelnummer. 30361203
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361203 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3655705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
CAS 50274-07-2
Molekylær formel C21 H13 Cl2 I2 N O3
Mængde 5 mg
Synonym N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel Sodium Dihydrate Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C21H13Cl2I2NO3/c1-10-6-14(19(27)11-2-4-12(22)5-3-11)16(23)9-18(10)26-21(29)15-7-13(24)8-17(25)20(15)28/h2-9,28H,1H3,(H,26,29)
SMIL O=C(NC1=CC(Cl)=C(C=C1C)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=3C=C(I)C=C(I)C3O
IUPAC navn N-[5-chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 652.048
Formel vægt 650.836
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.