missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodo-benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| CAS | 50274-07-2 |
| Molekylær formel | C21 H13 Cl2 I2 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[5-Chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel Sodium Dihydrate Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H13Cl2I2NO3/c1-10-6-14(19(27)11-2-4-12(22)5-3-11)16(23)9-18(10)26-21(29)15-7-13(24)8-17(25)20(15)28/h2-9,28H,1H3,(H,26,29) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(Cl)=C(C=C1C)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=3C=C(I)C=C(I)C3O |
| IUPAC navn | N-[5-chloro-4-(4-chlorobenzoyl)-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 652.048 |
| Formel vægt | 650.836 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?