Få mere at vide
N-(5-chlor-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimid)
Artikelnummer. 10475095 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10475095 5 g Glasflaske 5g
10085113 1 g Glasflaske 1g
11936331 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10475095 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378800050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145100-51-2
Molekylær formel C7H3ClF6N2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 392.69
MDL nummer MFCD00191833
InChI nøgle TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC navn N-(5-chlorpyridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)methansulfonamid
SMIL C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Smeltepunkt 45.0°C to 47.0°C
Kogepunkt 77.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 392.69