Få mere at vide
N-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 156016-33-0 |
| Molekylær formel | C8 H7 Cl N2 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2O4/c1-4(12)10-6-2-5(9)3-7(8(6)13)11(14)15/h2-3,13H,1H3,(H,10,12) |
| SMIL | CC(=O)Nc1cc(Cl)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.61 |
| Formel vægt | 230.0094 |