Få mere at vide
N-(5-klor-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiorea, TRC
Artikelnummer. 30368268
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368268 50 mg
30363954 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36499550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51323-05-8
Molekylær formel C7H5ClN4S2
Molekylvægt (g/mol) 244.72
Synonym (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea, Tizanidine EP Impurity B
IUPAC navn (5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
SMIL NC(=S)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
Formel vægt 243.9644