Få mere at vide
N-(5-klor-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiorea, TRC
Artikelnummer. 30363954
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363954 500 mg
30368268 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30363954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364995500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51323-05-8
Molekylær formel C7H5ClN4S2
Molekylvægt (g/mol) 244.72
Synonym (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea, Tizanidine EP Impurity B
IUPAC navn (5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
SMIL NC(=S)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-thiourea
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
Formel vægt 243.9644