missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]thioxomethyl]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(((5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino)thioxomethyl)benzamide |
| CAS | 1240668-22-7 |
| Molekylær formel | C14H9ClN4OS2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN4OS2/c15-9-6-7-10-12(19-22-18-10)11(9)16-14(21)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,16,17,20,21) |
| SMIL | Clc1ccc2nsnc2c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | N-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)carbamothioyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.83 |
| Formel vægt | 347.9906 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?