Få mere at vide
N-(5-klor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30362530
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362530 1 g
30351748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3801501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60320-32-3
Molekylær formel C4 H4 Cl N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 177.61
Synonym N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP)
IUPAC navn N-(5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
SMIL CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
Formel vægt 176.9764