Få mere at vide
N-(5-chlor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052451
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052451 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052451 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0648.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-(5-klor-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 60320-32-3
Analyt- eller komponentnavne N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 Cl N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-(5-Chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. A (EP), Acetazolamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H4ClN3OS/c1-2(9)6-4-8-7-3(5)10-4/h1H3,(H,6,8,9)
SMIL CC(=O)Nc1nnc(Cl)s1
IUPAC navn N-(5-chloro-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 177.61
Mængde 50 mg
Formel vægt 176,9764 g/mol