missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-5-Carboxypentyl-1-deoxynojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-5-Carboxypentyl-1-deoxynojirimycin |
| CAS | 79206-51-2 |
| Molekylær formel | C12 H23 N O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Piperidinehexanoic acid, 3,4,5-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3R,4R,5S)-, 1-Piperidinehexanoic acid, 3,4,5-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3β,4α,5β)]-, (2R,3R,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinehexanoic acid, N-5-Carboxypentyl-1-deoxynojirimycin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO6/c14-7-8-11(18)12(19)9(15)6-13(8)5-3-1-2-4-10(16)17/h8-9,11-12,14-15,18-19H,1-7H2,(H,16,17)/t8-,9+,11-,12-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-[(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.31 |
| Formel vægt | 277.1525 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?