Få mere at vide
N-(5-bromopentyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 11388486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388486 100 g 100g
11368486 5 g 5g
11378486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17543.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 954-81-4 | C13H14BrNO2 | 296,164 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt og bruges i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et farmaceutisk mellemprodukt og bruges i medicin.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 954-81-4
Molekylær formel C13H14BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 296.164
MDL nummer MFCD00060522
InChI nøgle QKVHAKICMNABGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-5-bromopentyl phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindole-1,3-dione, n-5-bromopentyl-phthalimide, 2-5-bromopentyl isoindoline-1,3-dione, 2-5-bromo-pentyl-isoindole-1,3-dione, 2-5-bromopentyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-5-bromopentyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 5-phthalimidopentyl bromide, 1-bromo-5-phthalimidopentane
PubChem CID 136770
IUPAC navn 2-(5-brompentyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Bromopentyl)phthalimide
Smeltepunkt 58 °C til 62 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 177015
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 296.17
Procent renhed 97%