Få mere at vide
N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050613
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050613 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050613 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0936.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
CAS 799842-07-2
Analyt- eller komponentnavne N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Br F N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl]-N-methyl-methanesulfonamide, 5-(Bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine, N-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(bromomethyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl)-N-methyl-methanesulfonamide, N-[5-Bromomethyl-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropylpyrimidin-2-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Methanesulfonamide, N-[5-(bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl-
InChI formel InChI=1S/C16H19BrFN3O2S/c1-10(2)14-13(9-17)15(11-5-7-12(18)8-6-11)20-16(19-14)21(3)24(4,22)23/h5-8,10H,9H2,1-4H3
SMIL CC(C)c1nc(nc(c1CBr)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn N-[5-(bromomethyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-pyrimidin-2-yl]-N-methyl-methanesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 416.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 415.0365 g/mol