missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)quanidine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30180391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180391 100 mg
30179898 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687050100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797986-78-7
Molekylær formel C9 H8 Br N5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 302.56
Synonym Guanidine, N-(5-bromo-6-quinoxalinyl)-, hydrochloride (1:1), N-(5-Bromo-6-quinoxalinyl)guanidine hydrochloride, 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride
IUPAC navn 2-(5-bromoquinoxalin-6-yl)guanidine;hydrochloride
SMIL Cl.NC(=Nc1ccc2nccnc2c1Br)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(5-Bromoquinoxalin-6-yl)guanidine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8BrN5.ClH/c10-7-5(15-9(11)12)1-2-6-8(7)14-4-3-13-6;/h1-4H,(H4,11,12,15);1H
Formel vægt 300.973
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.