missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(5-Bromo-4-methyl-2-thiazolyl)guanidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Bromo-4-methyl-2-thiazolyl)guanidine |
| CAS | 175136-87-5 |
| Molekylær formel | C5H7BrN4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(5-Bromo-4-methylthiazol-2-yl)guanidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrN4S/c1-2-3(6)11-5(9-2)10-4(7)8/h1H3,(H4,7,8,9,10) |
| SMIL | Cc1nc(NC(=N)N)sc1Br |
| IUPAC navn | 2-(5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.1 |
| Formel vægt | 233.9575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?