missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-imino-2-phenazinamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30329162
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329162 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41920025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-imino-2-phenazinamine Hydrochloride
CAS 90690-85-0
Molekylær formel C24H16Cl2N4 . (HCl)
Mængde 25 mg
Synonym 3-(p-Chloroanilino)-10-(p-chlorophenyl)-2,10-dihydro-2-imino-phenazine Hydrohcloride, B 628 Hydrohcloride, 3-N-Demethylethyl Clofazimine Hydrohcloride
InChI formel InChI=1S/C24H16Cl2N4.ClH/c25-15-5-9-17(10-6-15)28-21-14-22-24(13-19(21)27)30(18-11-7-16(26)8-12-18)23-4-2-1-3-20(23)29-22;/h1-14,27-28H;1H
SMIL Cl.Clc1ccc(NC2=CC3=Nc4ccccc4N(C3=CC2=N)c5ccc(Cl)cc5)cc1
IUPAC navn N,5-bis(4-chlorophenyl)-3-iminophenazin-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 467.8
Formel vægt 466.0519
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.