Få mere at vide
N’-(5-Aminopentyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N’-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, Dimaleate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N'-(5-Aminopentyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N'-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, Dimaleate Salt |
| CAS | 109912-42-7 |
| Molekylær formel | C21 H32 N4 O . C4 H4 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N4O.C4H4O4/c1-24(15-7-3-5-13-22)16-17-25(21-8-4-6-14-23-21)18-19-9-11-20(26-2)12-10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,6,8-12,14H,3,5,7,13,15-18,22H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | COc1ccc(CN(CCN(C)CCCCCN)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;N'-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl-pyridin-2-ylamino]ethyl]-N'-methylpentane-1,5-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 472.58 |
| Formel vægt | 472.2686 |