missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(5-Aminopentyl) Methotrexate Amide, TRC

Artikelnummer. 30313534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313534 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6196005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(5-Aminopentyl) Methotrexate Amide
CAS 136672-64-5
Molekylær formel C25H34N10O4
Mængde 5 mg
Synonym N-(5-Aminopentyl)-N2-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamine, MTX-DAP
InChI formel InChI=1S/C25H34N10O4/c1-35(14-16-13-30-22-20(31-16)21(27)33-25(28)34-22)17-7-5-15(6-8-17)23(37)32-18(24(38)39)9-10-19(36)29-12-4-2-3-11-26/h5-8,13,18H,2-4,9-12,14,26H2,1H3,(H,29,36)(H,32,37)(H,38,39)(H4,27,28,30,33,34)/t18-/m0/s1
SMIL CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)NCCCCCN)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-5-(5-aminopentylamino)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 538.6
Formel vægt 538.2764
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.