Få mere at vide
N-(5-aminopentyl)biotinamidtrifluoracetatsalt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450567
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450567 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15450567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66382.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 288259-39-2 | C17H29F3N4O4S | 442.50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Aminopentyl)biotinamide trifluoroacetate salt
CAS 288259-39-2
Farve Hvid
Molekylær formel C17H29F3N4O4S
MDL nummer MFCD03452814
Mængde 50 mg
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, biotin-cadaverine, n-5-aminopentyl biotinamide trifluoroacetate salt, solid
InChI nøgle QWKKJNXOPDNIEU-UHFFFAOYNA-N
Molekylvægt (g/mol) 442.50
PubChem CID 16007074
Formel vægt 442.5
Fysisk form Fast stof