Få mere at vide
N-(5-Aminopentyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Aminopentyl)acetamide |
| CAS | 32343-73-0 |
| Molekylær formel | C7H16N2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(5-Aminopentyl)acetamide, Acetylcadaverine, Monoacetyl Cadaverine, N-Acetylcadaverine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6,8H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(=O)NCCCCCN |
| IUPAC navn | N-(5-aminopentyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.21 |
| Formel vægt | 144.1263 |