Få mere at vide
N-(5-Aminopentyl)acetamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16424596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16424596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101403100mg
MedChemExpress N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
N-(5-Aminopentyl)acetamide is the acetylated form of the polyamine cadaverine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Aminopentyl)acetamide
Fysisk form Liquid
CAS 32343-73-0
Farve Colorless
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H16N2O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Monoacetylcadaverine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (208.03 mM)
SMIL CC(NCCCCCN)=O
Molekylvægt (g/mol) 144.21
Formel vægt 144.21
Procent renhed 98.0%