Få mere at vide
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamin, TRC
Artikelnummer. 17992175
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17992175 5 g -
17981955 2.5 g 2.5g
17963355 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6182205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152460-10-1
Molekylær formel C16 H15 N5
Molekylvægt (g/mol) 277.32
Synonym N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine
IUPAC navn 4-methyl-3-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)benzen-1,3-diamin
SMIL Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
Formel vægt 277.1327