missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic Acid Tri-t-butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30323560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603260100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid tri-t-butyl ester
CAS 205379-08-4
Molekylær formel C18 H34 N2 O6
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H34N2O6/c1-17(2,3)25-14(21)11-20(12-15(22)26-18(4,5)6)13(16(23)24)9-7-8-10-19/h13H,7-12,19H2,1-6H3,(H,23,24)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN(CC(=O)OC(C)(C)C)C(CCCCN)C(=O)O
IUPAC navn 6-amino-2-[bis[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]amino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 374.47
Formel vægt 374.2417
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.