Få mere at vide
N-[5-(Acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-(Acetylamino)-2-hydroxyphenyl]-N-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 98966-17-7 |
| Molekylær formel | C16H16N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetaminophen Dimer Impurity, Paracetamol Dimer 3, Acetaminophen Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-8-16(22)15(9-12)18(11(2)20)13-4-6-14(21)7-5-13/h3-9,21-22H,1-2H3,(H,17,19) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)N(C(=O)C)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | N-[3-(N-acetyl-4-hydroxyanilino)-4-hydroxyphenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.31 |
| Formel vægt | 300.111 |