Få mere at vide
N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642325
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642325 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10642325 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47746DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-{[5-(2-furyl)thien-2-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 869901-16-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H11NOS
MDL nummer MFCD08690272
Mængde 1 g
Synonym n-5-2-furyl thien-2-yl methyl-n-methylamine, 5-furan-2-yl thiophen-2-yl methyl methyl amine, 5-2-furyl 2-thienyl methyl methylamine, 2-thiophenemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 1-5-furan-2-yl thiophen-2-yl-n-methylmethanamine
InChI nøgle REBAUXOPYFOJIE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC navn 1-[5-(furan-2-yl)thiophen-2-yl]-N-methylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 193.26
PubChem CID 18525822
Formel vægt 193.27
Procent renhed 97%