Få mere at vide
N-[(4R)-4-Thiazolidinylcarbonyl]glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4R)-4-Thiazolidinylcarbonyl]glycine |
| CAS | 2381895-87-8 |
| Molekylær formel | C6 H10 N2 O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-(thiazolidine-4-carbonyl)glycine, Glycine','N-[(4R)-4-thiazolidinylcarbonyl]-(thioproline-glycine) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O3S/c9-5(10)1-7-6(11)4-2-12-3-8-4/h4,8H,1-3H2,(H,7,11)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CSCN1 |
| IUPAC navn | 2-[[(4R)-1,3-thiazolidine-4-carbonyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.22 |
| Formel vægt | 190.041 |