Få mere at vide
N-((4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-(Benzyloxy)-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamide, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31092086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31092086 25 g
31087381 1 g
31083766 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31092086 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD11605125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-((4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-(Benzyloxy)-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamide
CAS 13343-63-0
Molekylær formel C22H25NO6
MDL nummer MFCD00143679
Mængde 25 g
SMIL CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@]2([H])OC(C3=CC=CC=C3)OC[C@@]2([H])O[C@@H]1OCC4=CC=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Procent renhed 95%