Få mere at vide
N-[4-[(Trifluoracetyl)amino]benzoyl]-L-glutaminsyre Dimethylester-13C5, TRC
Artikelnummer. 30456891
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456891 25 mg
30452308 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT78673325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester-13C5
Molekylær formel 13C5 C11 H17 F3 N2 O6
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7+1,8+1,11+1,12+1,14+1
SMIL CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)[13C](=O)OC
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-[[4-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]benzoyl]amino](1,2,3,4,5-13C5)pentanedioat
Molekylvægt (g/mol) 395.274
Formel vægt 395.121