missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl-d4]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[4-[(Trifluoroacetyl)amino]benzoyl-d4]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 461426-33-5 |
| Molekylær formel | C16H13D4F3N2O6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17F3N2O6/c1-26-12(22)8-7-11(14(24)27-2)21-13(23)9-3-5-10(6-4-9)20-15(25)16(17,18)19/h3-6,11H,7-8H2,1-2H3,(H,20,25)(H,21,23)/t11-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([C@H](NC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1)C(=O)OC)C([2H])([2H])C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl (4S)-2,2,3,3-tetradeuterio-4-[[4-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoyl]amino]pentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.34 |
| Formel vægt | 394.129 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?